Key Documents
CDRC4050HG
Milli-Q
Cartuccia per osmosi inversa
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 144L/h at 1 bar, For water purification with Elix® Gulfstream systems
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
2.4 L/min flow rate at 1 bar
Resistività
>10.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Impurezze
<10 cfu/mL Bacteria
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<500 ppb
Dimensione pori
<0.22 μm pore size
Conducibilità
<0.1 μS/cm
Compatibilità
for use with Elix® Gulfstream
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La membrana per osmosi inversa rimuove il 95%-99% dei contaminanti inclusi ioni, particolati, batteri e molecole organiche.
Applicazioni
Per sistemi Elix® Gulfstream
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany