CBL242
Anti-Glucose Transporter GLUT-1 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-Anti-CSE, Anti-Anti-DYT17, Anti-Anti-DYT18, Anti-Anti-DYT9, Anti-Anti-EIG12, Anti-Anti-GLUT, Anti-Anti-GLUT-1, Anti-Anti-GLUT1, Anti-Anti-GLUT1DS, Anti-Anti-HTLVR, Anti-Anti-PED, Anti-Anti-SDCHCN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC2A1(6513)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Immunoprecipitation of GLUT-1 (5μg/ml)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Colorectal carcinoma
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2