CB1042
Anti-GSN Mouse mAb (3G5)
liquid, clone 3G5, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Gelsolin
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G5, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSN(2934)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (1 g/ml)
Attenzione
Risultati analitici
HeLa cells, Human tonsil tissue