BX1777
Butyl Alcohol
OmniSolv®
Sinonimo/i:
Butyl Alcohol, 1-Butanol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
6.7 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.7% (GC)
Forma fisica
liquid
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.05% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
P. eboll.
116-118 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-89 °C
Temp. transizione
flash point 34 °C
Solubilità
66 g/L
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤215 nm
Assorbanza UV
λ: 215 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.25
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup