BI0152
Activator Solution 0.25M 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
Sinonimo/i:
1H-tetrazole
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
97 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: catalyst
P. ebollizione
81.6 °C/1013 hPa (Acetonitrile)
Temp. transizione
flash point 7.2 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Applicazioni
BI0152-0450 is packaed in 28/405 glass bottles
BI0152-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0152-1005 is packaged in GL45 glass bottles
BI0152-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0152-2505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0152-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Risultati analitici
Component: Acetonitrile Purity (By GC): 99.9% min
ETT [5-(Ethylthio)-1H-tetrazole] Molarity: 0.23-0.27M
Form: Clear liquid
Water (H2O): 30ppm max
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
45.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7.2 °C - closed cup