Key Documents
AX0074
Supelco
Acido acetico
HPLC, Meets ACS Specifications
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.05
Beilstein:
506007
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-580-7
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
15.4 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.7% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0004 meq/g Titrable base
≤0.01% Acetic anhydride [(CH3CO)2O]
Residuo dopo evaporazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 39 °C
Solubilità
602.9 g/L
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.4 ppm
Cationi in tracce
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Ni: ≤0.1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
Assorbanza UV
λ: 255 nm Amax: ≤1.0
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
AX0074-2 and AX0074-6 are packaged in poly-coated glass bottles.
HPLC, Meets ACS Specifications
Risultati analitici
Acetic anhydride [(CH3CO)2O]0.01% maxAssay (GC)99.7% minChloride (Cl)0.4ppm maxColor (APHA)10 maxCopper (Cu)0.1ppm maxDilution testTo pass testEvaporation residue5ppm maxFormClear liquidHeavy metals (as Pb)0.5ppm maxIron (Fe)0.2ppm maxNickel (Ni)0.1ppm maxSubstances reducing dichromateTo pass testSubstances reducing permanganateTo pass testSulfate (SO4)0.4ppm maxTitrable base0.0004meq/g maxUV Absorbance (1 cm, 255 nm)1.0AU maxUV Absorbance (1 cm, 280 nm)0.05AU maxUV Absorbance (1 cm, 350 nm)0.02AU maxWater (H2O)0.1% max
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acido acetico glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
A6283
Acido acetico
Acido acetico glacial, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
338826
Acido acetico
Acido acetico EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
SAFC
137130
Acido acetico