Key Documents
AQ108M
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Guinea Pig IgG Antibody, F(ab′) 2, AMCA conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
AMCA
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
guinea pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Applicazioni
Detect Guinea Pig IgG using this Goat anti-Guinea Pig IgG Antibody, F(ab′) 2, AMCA conjugate validated for use in IF.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2