Documenti fondamentali
AP2001300
Millipore
Filtro a membrana in fibra di vetro con legante, pori da 2,0 μm
Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, thickness 380 μm
Sinonimo/i:
Filtri in fibra di vetro con legante
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Descrizione
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 13 mm diameter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
1.3 mL/min-cm2 water flow rate
100 °C max. temp.
Diametro
13 mm
Diam. filtro
13 mm
Spessore
380 μm
Dimensione pori
2.0 μm pore size
90 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: AP20
Panoramica
I filtri a disco Millipore in materiale fibroso sono disponibili in un′ampia gamma di portate e capacità di trattamento. I nostri filtri in fibra di vetro sono disponibili con o senza resine leganti e possono essere sterilizzati con OE, irradiazione gamma o autoclave (121 °C a 1 bar).
Filtri in fibra di vetro con resina legante
I filtri Millipore con resina legante hanno un′elevata resistenza a umido e sono eccellenti per l′analisi qualitativa e la pre-filtrazione, specialmente nel caso di liquidi altamente contaminati. Sono molto usati anche per la chiarificazione delle soluzioni acquose.
Tipo AP15
•Capacità di trattenimento dello sporco: minima
•Prefiltro consigliato per i filtri da 0,2 a 0,6 µm
Tipo AP20
•Rispetto ai filtri AP15 minor capacità di ritenzione e maggiore capacità di trattenere le particelle solide
•Prefiltro consigliato per i filtri da 0,8 a 8,0 µm
•Uso: a monte per proteggere i filtri tipo AP15
Tipo AP25
•Rispetto ad AP20 il maggiore spessore assicura la stessa capacità di ritenzione e una maggiore capacità di trattenere le particelle solide
•Prefiltro consigliato per i filtri da 0,9 a 8 µm, specialmente per liquidi proteinacei o altamente contaminati
•Uso: a monte per proteggere i filtri di tipo AP15
Filtri in fibra di vetro senza resina legante
Se riscaldati, i filtri senza resina legante mantengono la propria integrità strutturale senza perdita di peso fino a 500 °C e pertanto possono essere utilizzati nell′analisi gravimetrica e per la filtrazione di gas caldi.
Tipo APFA
•Trattiene le particelle sottili con una buona efficienza, anche con portate elevate
•Consigliato per il monitoraggio delle acque reflue e la raccolta di particelle sospese nei gas (per es. i fumi di camino)
•Uso: nelle applicazioni biochimiche (per es., raccolta di cellule e filtrazione di precipitati di proteine o acidi nucleici)
Tipo APFB
•Maggiore resistenza meccanica se umido e maggiore capacità di carico rispetto ai filtri di tipo APFA
•Uso: chiarificazione di liquidi, quantificazione dei solidi in sospensioni di particelle fini e conteggio a scintillazione
Tipo APFC
•Maggiore ritenzione rispetto ai filtri APFA, specialmente per la rimozione di particolato fine e microorganismi
•Uso: determinazione dei solidi sospesi totali nell′acqua potabile
•Uso: filtrazione di precipitati di proteine o di acidi nucleici da TCA e raccolta di cellule e microorganismi
Tipo APFD
•Filtro spesso con flusso elevato e bassa ritenzione
•Uso: la chiarificazione di sospensioni contenenti particolati superiori a 1,0 µm
Tipo APFF
•Uso: filtrazione di precipitati estremamente fini, quali precipitati di proteine, acidi nucleici o sierici
•Raccomandato per il metodo USEPA 1311 per l′analisi TCLP
Tipo AP40
•Raccomandato per i metodi standard per i solidi sospesi totali 2540D
•Raccomandato per il metodo USEPA 1311 per l′analisi TCLP
•Mantiene l′integrità strutturale senza perdita di peso in caso di combustione a 550 °C (1022 °F) dopo la filtrazione del campione
•Raccomandato per la determinazione della materia sospesa volatile nelle acque reflue e negli effluenti industriali
Tipo di filtro: filtro di profondità
Applicazioni
  • Prefiltrazione per filtri da 0,8 a 8,0 µm
  • Analisi qualitative
  • Chiarificazione di soluzioni acquose