Documenti fondamentali
AP160A
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IgG di topo prodotto in coniglio, coniugato con fosfatasi alcalina
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
L'anticorpo anti-IgG di topo, prodotto in coniglio, coniugato con fosfatasi alcalina, rileva il livello delle IgG di topo, è descritto in letteratura ed è stato convalidato per l′uso nelle analisi di ELISA & WB.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Fengyi Liang et al.
The Journal of comparative neurology, 526(2), 205-215 (2017-08-18)
Juxtanodin (JN, also known as ermin) was initially identified as an actin cytoskeleton-related oligodendroglial protein in the rat central nervous system. It was subsequently also found in the rat olfactory neuroepithelium, especially at the apical junctional belt of the sustentacular