AP130
Goat Anti-Mouse IgG & IgM Antibody
Chemicon®, from goat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2