AP1173
Anti-EPHA4 Mouse mAb (6H7)
liquid, clone 6H7, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Ephrin Receptor A4
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6H7, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPHA4(2043)
Descrizione generale
Immunogeno
Attenzione