ABT273
Anti-SUN1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
SUN domain-containing protein 1, Protein unc-84 homolog A, Sad1/unc-84 protein-like 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUN1(23353)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SUN1 recombinant protein (Haque, F., et al. (2010). Journal of Biol. Chem. 285(5): 3487-3498).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected SUN1 in human foreskin fibroblasts cells (Haque, F., et al. (2010). Journal of Biol. Chem. 285(5): 3487-3498).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1;000 dilution of this antibody detected SUN1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2