ABT1366
Anti-KIF18A
Sinonimo/i:
Kinesin-like protein KIF18A, MS-KIF18A, Marrow stromal KIF18A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
PM
calculated mol wt 102.28 kDa
observed mol wt ~110 kDa
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... KIF18A(81930)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected KIF18A in HEK293T cell lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Human KIF18A in human colon tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Human KIF18A in Immunofluorescence applications.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1