Documenti fondamentali
ABT135
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-FAK (Tyr397)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Focal adhesion kinase 1, FADK 1, Protein-tyrosine kinase 2, pp125FAK
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
tecniche
cell based assay: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr397)
Informazioni sul gene
human ... PTK2(5747)
Descrizione generale
La chinasi di adesione focale (FAK) è una tirosin-chinasi non recettoriale risultata essere il substrato del coattivatore dei recettori steroidei (Src) nonché un elemento chiave nella trasduzione del segnale delle integrine. FAK ha un ruolo centrale nei processi cellulari di diffusione, differenziazione, migrazione, morte e accelerazione della transizione dalla fase G1 alla fase S del ciclo cellulare. La regolazione di FAK include la fosforilazione a livello di più residui di tirosina e serina. Generalmente la fosforilazione in tirosina è associata alla regolazione positiva e alla promozione della crescita, tuttavia, quando la cellula entra in mitosi (fase M), questi siti vengono defosforilati. Al contrario, la fosforilazione in serina rimane alta o aumenta quando la cellula entra in mitosi e può avere un ruolo nel disassemblaggio delle adesioni focali. FAK e i suoi stati fosforilativi sono stati implicati nelle metastasi tumorali, nella sopravvivenza delle cellule tumorali e nella crescita indipendente dall′adesione. Evidenze recenti indicano che l′incremento dell′attività di FAK nelle cellule di carcinomi umani è associato a un maggiore potenziale invasivo. Il ruolo centrale nella formazione e nella progressione neoplastica suggerisce che FAK possa essere un target terapeuticamente interessante. L′attivazione di FAK indotta dal clustering delle integrine induce autofosforilazione a livello di Tyr397.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la proteina FAK fosforilata in Tyr397.
Immunogeno
Epitopo: Tyr397 fosforilata
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla proteina FAK umana fosforilata in Tyr397.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Rivela la fosfo-FAK (Tyr397) con questo anticorpo anti-fosfo-FAK (Tyr397) convalidato per l′uso in saggi di WB e di funzionalità cellulare.
Saggio di inibizione con peptide: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1.000 ha subito inibizione peptidica in cellule RAT2 transfettate con Src.
Sottocategoria di ricerca
Adesione (CAM)
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di cellule RAT2 transfettate con Src.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare la proteina fosfo-FAK (Tyr397) in 10 µg di lisato di cellule RAT2 transfettate con Src.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~125 kDa.
In alcuni lisati compare una banda a ~190 kDa non caratterizzata.
Linkage
Sostituisce: 04-974
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisati di cellule RAT2 non transfettate e transfettate con Src
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Jennifer J Chia et al.
The Journal of clinical investigation, 126(11), 4331-4345 (2016-11-02)
Scleroderma is a group of skin-fibrosing diseases for which there are no effective treatments. A feature of the skin fibrosis typical of scleroderma is atrophy of the dermal white adipose tissue (DWAT). Adipose tissue contains adipose-derived mesenchymal stromal cells (ADSCs)
Jae Hoon Kim et al.
International journal of molecular sciences, 23(20) (2022-10-28)
PTK7 is a catalytically defective receptor protein tyrosine kinase upregulated in various cancers, including esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). In previous studies, we observed a positive correlation between PTK7 expression levels and tumorigenicity in various ESCC cell lines and xenograft
Defang Pang et al.
Experimental & molecular medicine, 50(9), 117-117 (2018-09-07)
We have previously demonstrated that in response to cerebral ischemia (CI), the growth factor angiopoietin-1 (Ang1) and α5β1 integrin are both induced in cerebral vessels, which likely provide positive signals driving the endogenous angiogenic response and vascular protection after CI.