ABS435
Anti-GNPDA2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
GNPDA2, Glucosamine-6-phosphate deaminase 2, GNPI, Glucosamine-6-phosphate isomerase SB52, GNP2, GlcN6P deaminase 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GNPDA2(132789)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GNPDA2 in 15 µg of human kidney tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
WGK 2