ABS312
Anti-Fatty-acid binding protein 5 Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
Fatty acid-binding protein, epidermal, Epidermal-type fatty acid-binding protein, E-FABP, Fatty acid-binding protein 5, Psoriasis-associated fatty acid-binding protein homolog, PA-FABP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FABP5(2171)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Fatty-acid binding protein 5 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2