ABS2131M
Anti-phospho Rab1 (Thr75)
from rabbit
Sinonimo/i:
YPT-1 related protein, Ras-related protein Rab-1A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr75)
Informazioni sul gene
human ... RAB1A(5861)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected phospho Rab1 (Thr75) in lysates from HEK-293T stably expressing GST-Rab1a-Tak1.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2