ABS1642
Anti-SPTLC1 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Serine palmitoyltransferase 1, LCB 1, Long chain base biosynthesis protein 1, Serine-palmitoyl-CoA transferase 1, SPT 1, SPT1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPTLC1(10558)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Lipid Signaling
Western Blotting Analysis: The purified polyclonal antibody was used to detect SPTLC1 in human cell lysates (HEK293, HepG2, JAR, JEG3) and human placenta tissue homogenate (Hornemann, T., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(49):37275-37281).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected SPTLC1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1