ABS1520
Anti-GRASP55 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Golgi reassembly-stacking protein 2, GRS2, Golgi reassembly-stacking protein of 55 kDa, GRASP55, GRASP55
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
hamster, mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GORASP2(26003)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GRASP55 in CHO cells and mouse brain lysate (Joshi, G., et al (2014). PNAS. 111(13):E1230-1239).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GRASP55 in HeLa cells (Xiang, Y., and Wang, Y. (2010). J. Cell Biol. 188(2):237-251).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GRASP55 in CHO cells (Joshi, G., et al (2014). PNAS. 111(13):E1230-1239).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GRASP55 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1