ABN470
Anti-EPAC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Rap guanine nuclear exchange factor 3, RAPGEF3, cAMPGEF-I, bcm910, cAMP-GEFI, Exchange factor directly activated by cAMP, cAMP-regulated guanine nucleotide exchange factor I, EPAC1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAPGEF3(10411)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected EPAC1 in 15 µg of rat skeletal muscle tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat skeletal muscle tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2