ABN468
Anti-ASAH1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
ASAH1 Antibody, N-acylsphingosine amidohydrolase (non-lysosomal ceramidase) 1, acid ceramidase, hCG_28255
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ASAH1(427)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected ASAH1 in human heart cells.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ASAH1 in 15 µg of mouse heart tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse heart tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2