ABN467
Anti-CX3CL1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Fractalkine, C-X3-C motif chemokine 1, CX3C membrane-anchored chemokine, Neurotactin, Small-inducible cytokine D1, FKN, NTT, SCYD1, A-152E5.2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (immunogen homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cx3Cl1(20312)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CX3CL1 in 15 µg of C2C12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
C2C12 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2