ABN30
Anti-Aromatase Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Cytochrome P450 19A1, Aromatase, CYPXIX, Cytochrome P-450AROM, Estrogen synthase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, pig
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP19A1(1588)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Aromatase in 10 µg of human placenta tissue lysate. Tween was not used in the Western Blot.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human placenta tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1