ABN26
Anti-iNOS/NOS II Antibody, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Nitric oxide synthase, inducible, Inducible NO synthase, Inducible NOS, iNOS, Macrophage NOS, MAC-NOS, NOS type II, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Nos2(18126)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated iNOS/NOSII from IFNgamma/LPS treated RAW264.7 cell lysate.
Neuroscience
Oxidative Stress
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected iNOS/NOS II on 10 µg of IFNgamma/LPS untreated and treated RAW264.7 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
IFNgamma/LPS untreated and treated RAW264.7 cell lysates
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato