ABN161-I
Anti-pan Neurexin-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Neurexin-1, Neurexin-1-alpha, Neurexin I-alpha
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Nrxn1(18189)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Neurexin-1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1