ABF118
Anti-FPR2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
N-formyl peptide receptor 2, FMLP-related receptor I, FMLP-R-I, Formyl peptide receptor-like 1, HM63, Lipoxin A4 receptor, LXA4 receptor, RFP, FPR2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FPR2(2358)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FPR2 in 10 µg of HL-60 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1