ABE572
Anti-N6-methyladenosine (m6A) Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
m6A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
ChIP: suitable
RIP: suitable
dot blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
(RNA) Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected N6-methyladenosine in methylated RNA containing N6-methyladenosine (Meyer, K. D., et al. (2012). Cell. 149(7):1635-1646.).
Dot Blot Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected N6-methyladenosine in a panel of modified oligonucleotides (Meyer, K. D., et al. (2012). Cell. 149(7):1635-1646.; Jia, G., et al. (2011). Nat Chem Biol. 7(12):885-887.).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualità
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected N6-methyladenosine in oligomers containing N6-methyladenosine.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2