ABE472
Anti-WAC Antibody, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
WW domain-containing adapter protein with coiled-coil
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WAC(51322)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected WAC, N-terminus in 293T cell lysates stably transfected with SFB-RNF20 and in HCT116 cell lysates transfected with siRNA negative control (Zhang, F. and Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4):384-397.).
Chromatin Immunoprecipitation: A representative lot from an independent laboratory detected WAC, N-terminus in HCT116 cell lysates transfected with siRNA negative control, but demonstrated a loss of signal in HCT166 cell lysates transfected with siRNF20 (Zhang, F. and Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4):384-397.).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected WAC, N-terminus in 10 µg of K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
K562 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1