ABE462
Anti-phospho ATM/ATR (Thr1989) Antibody
1.0 mg/mL, from rabbit
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein kinase ATR, Ataxia telangiectasia and Rad3-related protein, FRAP-related protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr1989)
Informazioni sul gene
human ... ATM(472)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ATM/ATR (Thr1989) in 10 µg of 2mM hydroxyurea treated 293T cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1