ABE212
Anti-Set1A Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
SET domain containing 1A, Lysine N-methyltransferase 2F, histone-lysine N-methyltransferase SETD1A, Set1/Ash2 histone methyltransferase complex subunit SET1, SET domain-containing protein 1A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
ChIP: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SETD1A(9739)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
A representative lot of this antibody was reported to work in ChIP. See Lee, J.H., et al.(2008). Mol Cell Biol. 28(2):609–618.
Immunocytochemistry:
A representative lot of this antibody was reported to work in immunocytochemistry. See . Lee, J.H., et al. (2007). J Biol Chem. 282(18):13419-13428.
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Qualità
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Set1A on 10 µg of PC3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
PC3 cell lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1