ABE1852
Anti-SAP155/SF3b155 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Splicing factor 3B subunit 1, Pre-mRNA-splicing factor SF3b 155 kDa subunit, SAP 155, SF3b155, Spliceosome-associated protein 155
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SF3B1(23451)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected one SAP 155/SF3b155 immunoreactive band in the spliceosomal complex A/B and two SAP 155 immunoreactive bands in the spliceosomal complex C. The additional slower migrating band in complex C represents the phosphorylated form (Wang, C., et al. (1998). Genes Dev. 12(10):1409-1414).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated in vitro translated SAP 155/SF3b155 and co-immunoprecipitated U2 snRNP from nuclear extracts (Wang, C., et al. (1998). Genes Dev. 12(10):1409-1414).
Qualità
Western Blotting Analysis: An 1:500 dilution of this antibody detected SAP155/SF3b155 in 10 µg of U2OS nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1