ABE1372
Anti-OGG1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
N-glycosylase/DNA lyase, 1.8-oxoguanine DNA glycosylase, DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase, AP lyase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OGG1(4968)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OGG1 in Melphalan-resistant cells (Sousa, M., et al. (2013). PLOS One. 8(2):e55493).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant protein OGG1 in 1 µg of cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2