ABE1327M
Anti-DPF2
from rabbit
Sinonimo/i:
Zinc finger protein ubi-d4, Apoptosis response zinc finger protein, BRG1-associated factor 45D, BAF45D, D4 zinc and double PHD fingers family 2, Protein requiem
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DPF2(5977)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100-500 dilution from a representative lot detected DPF2 in A431 and HepG2 cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected DPF2 in 10 µg of NIH3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1