ABD28
Anti-Rfx6 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
DNA-binding protein RFX6, Regulatory factor X 6, Regulatory factor X domain-containing protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Rfx6(320995)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Transcription Factors
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: 1:400 dilution of this antibody detected Rfx6 in mouse embryo pancreas tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Mouse embryo pancreas tissue
Esclusione di responsabilità
WGK 1