ABC227
Anti-GABARAPL2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein-like 2, GABA(A) receptor-associated protein-like 2, Ganglioside expression factor 2, GEF-2, General protein transport factor p16, Golgi-associated ATPase enhancer of 16 kDa, GATE-16, MAP1 light chain 3-
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GABARAPL2(11345)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GABARAPL2 in Raji membrane extract.