Documenti fondamentali
AB9872
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-TrkB
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Tyrosine kinase receptor B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NTRK2(4915)
Descrizione generale
La famiglia dei recettori tirosin chinasici (trk) di mammifero è costituita da tre proteine​transmembrana principali. Tali recettori possono essere attivati da una o più delle 4 neurotrofine NGF, BDNF, NT3 e NT4/5. Le proteine transmembrana appartenenti alla famiglia TrkB fungono da recettori per le neurotrofine BDNF e NT-4/5 le quali regolano risposte quali sopravvivenza, proliferazione e differenziamento delle cellule neuronali normali e neoplastiche.
Specificità
Non sono state testate altre specie. In base all'elevata somiglianza di sequenza, si prevede che possa reagire con un'ampia gamma di specie di mammiferi.
trkB [recettore del fattore di crescita BDNF/NT-4/5; tyrosine kinase receptor B]. La sequenza dell'immunogeno è stata scelta in modo da evitare la reattività crociata con trkA o trkC.
Immunogeno
Dominio extracellulare del recettore ricombinante di topo espresso in cellule di mammifero
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: 1:3,000. L'anticorpo è stato utilizzato con successo su ganglio della radice dorsale e nel ganglio trigemino nel midollo spinale di ratto (sezioni criostatiche flottanti). Come fissativo è consigliata la paraformaldeide al 4%.
Non adatto per Western blot.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L′anti-TrkB è un anticorpo diretto contro TrkB adatto all'uso in IH.
Sotto categoria di ricerca
Neurochimica & Neurotrofine
Stato fisico
Liofilizzato. Ricostituire con 50 μL di acqua distillata sterile. Centrifugare per rimuovere il materiale insolubile eventualmente presente. Non contiene conservanti.
Siero
Stoccaggio e stabilità
Conservare il materiale liofilizzato a -20°C - -70°C per 12 mesi dalla data di ricevimento. Una volta ricostituito, può essere conservato per 6 mesi a -20°C in aliquote non diluite. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Per migliorare la stabilità è possibile aggiungere del glicerolo (1:1, ACS o grado superiore).
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Matthew D Johnson et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39(2), 1010428317692256-1010428317692256 (2017-02-22)
This study investigated the Trk receptor family as a therapeutic target in pancreatic ductal adenocarcinoma and assessed their prognostic significance. Global gene expression analysis was investigated in prospectively collected pancreatic ductal adenocarcinomas that had either undergone neoadjuvant chemoradiation or were
Silvia Ginés et al.
The European journal of neuroscience, 23(3), 649-658 (2006-02-21)
Deficits of neurotrophic support caused by reduced levels of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) have been implicated in the selective vulnerability of striatal neurones in Huntington's disease (HD). Therapeutic strategies based on BDNF administration have been proposed to slow or prevent
Methods for Evaluating Cell-Specific, Cell-Internalizing RNA Aptamers.
Hernandez, LI; Flenker, KS; Hernandez, FJ; Klingelhutz, AJ; McNamara, JO; Giangrande, PH
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland) null
Rui P Galvão et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(50), 13368-13383 (2008-12-17)
In rodents, the adult subventricular zone (SVZ) generates neuroblasts which migrate to the olfactory bulb (OB) and differentiate into interneurons. Recent work suggests that the neurotrophin Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) can enhance adult SVZ neurogenesis, but the mechanism by which