AB9433-I
Anti-GLP1R Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
GLP-1R, GLP-1 Receptor, GLP1-R, GLP1R,GLP-1-R
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GLP1R(2740)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Metabolism
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Lipid Signaling
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: 2 ug/ml this antibody showed cytoplasmic staining of subsets of endocrine cells in islets of Langerhans in human pancreas.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1