AB763P
Anti-Collagen Type V Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-EDSC, Anti-FMDMF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
radioimmunoassay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL5A1(1289)
Descrizione generale
Specificità
Human collagen type I, II, & III: <0.5%
Human collagen type IV: 20%
Human fibronectin, albumin, immunoglobulins: <0.5%.
Applicazioni
Radio Immunoassay
ELISA
Optimal working dilution must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1