AB5986P
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
TH, Tyrosine Monooxygenase
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, Chemicon®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TH(7054)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3