AB5976
Anti-Dishevelled-2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
DVL2, DSH Homolog 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DVL2(1856)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Neural Stem Cells
Dilute antibody in 50 mM PBS, pH 7.4 containing 1.5% sodium chloride and 1% normal animal serum (same species as the host of the secondary antibody).
Optimal working dilutions must be determined by end user.