AB5972
Anti-Dishevelled-2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
DVL2, DSH Homolog 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin (Partially purified)
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DVL2(1856)
mouse ... Dvl2(13543)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Neural Stem Cells
Immunohistochemistry: 1:1,000 using the avidin-biotin system.
Dilute antibody in 50 mM PBS, pH 7.4 containing 1.5% sodium chloride and 1% normal animal serum (same species as the host of the secondary antibody).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
SK-N-SH (human neuroblastoma) whole cell lysates, NIH 3T3 whole cell lysate, BT-20 (human mammary gland) cell lysate, FP (mouse embryonal carcinoma
testicular teratoma) cell lysate
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2