AB5574
Anti-TrpC6 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Transient Receptor Potential-Like Channel 6, Trp6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Trpc6(89823)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES: It is expected that the antibody will also work on human due to sequence conservation (15/16). Other species have not been tested.
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemstry on mouse brain sections.
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Addition of 0.1-0.5% Tween-20 to the antibody solution is recommended.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile deionized water. For negative control, preincubate 1 μg of peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3