AB5400
Anti-GFR α3 Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFRA3(2676)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Immunohistochemistry: 1:500-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1