AB4344
Anti-LYAR Antibody (Ly1 Antibody reactive clone)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Cell growth-regulating nucleolar protein, Protein expressed in male leptotene and zygotene spermatocytes 264, MLZ-264
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Lyar(17089)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoglobulins & Immunology
Pluripotent & Early Differentiation
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LYAR in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1