AB3573
Anti-BCL-XL (pS62) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Bcl-2-binding component 6, Bcl-XL/Bcl-2-associated death promoter, Bcl-2-like 8 protein, BAD, BBC6, BCL2L8
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (100% homologous), mouse (100% homologous)
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer62)
Informazioni sul gene
human ... BCL2L1(598)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Qualità
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
SK-BR-3 cells treated with vinblastine.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2