AB3572P
Anti-Organic Anion Transporting Polypeptide 2 Antibody, CT, intracellular
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
oatp2, OATP-B1, Brain digoxin carrier protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Slco1A4(170698)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL using 1 μg/mL control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2