Documenti fondamentali
AB3541
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-repressore di Tet
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
TetR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
bacteria
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Burkholderia spp. ... Tetr(69452453)
Specificità
Repressore di Tet. La proteina repressore di Tet (TetR) regola la trascrizione di una famiglia di geni che determinano la resistenza alla tetraciclina nei batteri Gram-negativi. Il sistema Tet è il sistema di regolazione più usato per l'espressione genica condizionale nelle cellule eucariotiche. In alcuni organismi, il repressore di Tet può essere usato per questo scopo senza che debba essere ulteriormente modificato. Nei mammiferi e in molti altri diversi organismi, tuttavia, i domini di attivazione o di repressione della trascrizione possono essere fusi alla proteina TetR per convertirla in un regolatore efficiente.
Immunogeno
Repressore di Tet.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-repressore di Tet è convalidato per l′uso nei saggi di WB per la rivelazione del repressore di Tet.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Western blotting: 1:1.000. Il limite di rilevabilità è 0,8 ng.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Stato fisico
Immunoglobulina purificata per affinità. Liquido in PBS contenente azoturo di sodio 0,02%.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Tracy J Berg et al.
The Journal of biological chemistry, 285(46), 35255-35266 (2010-08-17)
Ras and Rho small GTPases possessing a C-terminal polybasic region (PBR) are vital signaling proteins whose misregulation can lead to cancer. Signaling by these proteins depends on their ability to bind guanine nucleotides and their prenylation with a geranylgeranyl or