AB3528
Anti-Red Fluorescent Protein Antibody
Chemicon®, from chicken
Sinonimo/i:
RFP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags