AB3503-I
Anti-PDX-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Pancreas/duodenum homeobox protein 1, PDX-1, Glucose-sensitive factor, GSF, Insulin promoter factor 1, IPF-1, Insulin upstream factor 1, IUF-1, Islet/duodenum homeobox-1, IDX-1, Somatostatin-transactivating factor 1, STF-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDX1(3651)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected PDX-1 in mouse pancreatic beta cell tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1