AB2038
Anti-Collagen Type V Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Col5A1(85490)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry: 1:250 on paraffin embedded rat tissues
Radioimmunoassay
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2